Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-p-MOR-1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: S375]

Fournisseur: Bioworld Technology
BS4141
BWRLBS4141EA 284 EUR InStock
BWRLBS4141
Anti-p-MOR-1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: S375]
Anticorps
Synthetic phosphopeptide derived from human MOR-1 around the phosphorylation site of Serine 375.

p-MOR-1 (S375) pAb detects endogenous levels of MOR-1 only when phosphorylated at Ser375.

Type: Primary
Antigen: p-MOR-1
Clonality: Polyclonal
Clone: S375
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité