Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-p-Nibrin Rabbit Polyclonal Antibody [clone: S343]

Fournisseur: Bioworld Technology
BS4153
BWRLBS4153EA 284 EUR InStock
BWRLBS4153
Anti-p-Nibrin Rabbit Polyclonal Antibody [clone: S343]
Anticorps
Synthetic phosphopeptide derived from human Nibrin around the phosphorylation site of Serine 343.

p-p95/NBS1 (S343) pAb detects endogenous levels of p95/NBS1 protein when phosphorylated at Ser343.

Type: Primary
Antigen: p-Nibrin
Clonality: Polyclonal
Clone: S343
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité