Anti-p-Rb Rabbit Polyclonal Antibody [clone: S795]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS4165
BWRLBS4165EA 284 EUR InStock
BWRLBS4165
Anti-p-Rb Rabbit Polyclonal Antibody [clone: S795]
Anticorps
Synthetic phosphopeptide derived from human Rb around the phosphorylation site of Serine 795.
p-Rb (S795) pAb detects endogenous levels of Rb protein only when phosphorylated at Ser795
Type: Primary
Antigen: p-Rb
Clonality: Polyclonal
Clone: S795
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité