Anti-p-Stat3 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: Y705]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS4181
BWRLBS4181
Anti-p-Stat3 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: Y705]
Anticorps
Synthetic phosphopeptide derived from human Stat3 around the phosphorylation site of Tyrosine 705.
p-Stat3 (Y705) pAb detects endogenous levels of Stat3 protein only when phosphorylated at Tyr705
Type: Primary
Antigen: p-Stat3
Clonality: Polyclonal
Clone: Y705
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité