Anti-p-WNK1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: T60]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS4208
BWRLBS4208EA 284 EUR InStock
BWRLBS4208
Anti-p-WNK1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: T60]
Anticorps
Synthetic phosphopeptide derived from human WNK1 around the phosphorylation site of Threonine 60.
p-WNK1 (T60) pAb detects endogenous levels of WNK1 protein only when phosphorylated at Thr60.
Type: Primary
Antigen: p-WNK1
Clonality: Polyclonal
Clone: T60
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité