Anti-p-Shc Rabbit Polyclonal Antibody [clone: Y427]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS4251
BWRLBS4251EA 284 EUR InStock
BWRLBS4251
Anti-p-Shc Rabbit Polyclonal Antibody [clone: Y427]
Anticorps
Synthetic phosphopeptide derived from human Shc around the phosphorylation site of Tyrosine 427.
p-Shc (Y427) pAb detects endogenous levels of Shc protein only when phosphorylated at Tyr427.
Type: Primary
Antigen: p-Shc
Clonality: Polyclonal
Clone: Y427
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité