Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-p-CaMKIV Rabbit Polyclonal Antibody [clone: T196/200]

Fournisseur: Bioworld Technology
BS4300
BWRLBS4300EA 284 EUR InStock
BWRLBS4300
Anti-p-CaMKIV Rabbit Polyclonal Antibody [clone: T196/200]
Anticorps
Synthetic phosphopeptide derived from human CaMKIV around the phosphorylation site of Threonine 196/200.

p-CaMKIV (T196/200) pAb detects endogenous levels of human CaMKIV protein only when phosphorylated at Thr200. This antibody also detects mouse and rat CaMKIV protein when phosphorylated at the corresponding sites (Thr196).

Type: Primary
Antigen: p-CaMKIV
Clonality: Polyclonal
Clone: T196/200
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité