Anti-p-PKAalpha/beta cat Rabbit Polyclonal Antibody [clone: T197]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS4345
BWRLBS4345EA 284 EUR InStock
BWRLBS4345
Anti-p-PKAalpha/beta cat Rabbit Polyclonal Antibody [clone: T197]
Anticorps
Synthetic phosphopeptide derived from human PKAalpha around the phosphorylation site of Threonine 197.
p-PKA?/? cat (T197) pAb detects endogenous levels of PKA?/?cat protein when phosphorylated at Thr197.
Type: Primary
Antigen: p-PKAalpha/beta cat
Clonality: Polyclonal
Clone: T197
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité