Anti-p-p70 S6K Rabbit Polyclonal Antibody [clone: T389]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS4440
BWRLBS4440EA 284 EUR InStock
BWRLBS4440
Anti-p-p70 S6K Rabbit Polyclonal Antibody [clone: T389]
Anticorps
Synthetic phosphopeptide derived from human p70 S6K around the phosphorylation site of Threonine 389.
p-p70 S6K (T389) pAb detects endogenous levels of p70 S6 kinase only when phosphorylated at Thr389. This antibody also detects p85 S6 kinase when phosphorylated at Thr412.
Type: Primary
Antigen: p-p70 S6K
Clonality: Polyclonal
Clone: T389
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité