Anti-p-NPM Rabbit Polyclonal Antibody [clone: T234]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS4656
BWRLBS4656EA 284 EUR InStock
BWRLBS4656
Anti-p-NPM Rabbit Polyclonal Antibody [clone: T234]
Anticorps
Synthetic phosphopeptide derived from human NPM around the phosphorylation site of Threonine 234.
p-NPM (T234) pAb detects endogenous levels of NPM protein only when phosphorylated at Thr234.
Type: Primary
Antigen: p-NPM
Clonality: Polyclonal
Clone: T234
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité