Anti-p-c-Src Rabbit Polyclonal Antibody [clone: Y418]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS4675
BWRLBS4675EA 284 EUR InStock
BWRLBS4675
Anti-p-c-Src Rabbit Polyclonal Antibody [clone: Y418]
Anticorps
Synthetic phosphopeptide derived from human c-Src around the phosphorylation site of Tyrosine 418. (removal of the initiator methionine)
p-c-Src (Y418) pAb detects endogenous levels of c-Src protein when phosphorylated at Tyr418. (removal of the initiator methionine)
Type: Primary
Antigen: p-c-Src
Clonality: Polyclonal
Clone: Y418
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité