Anti-p-Ephrin-B1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: Y317]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS4682
BWRLBS4682EA 284 EUR InStock
BWRLBS4682
Anti-p-Ephrin-B1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: Y317]
Anticorps
Synthetic phosphopeptide derived from human Ephrin-B1 around the phosphorylation site of Tyrosine 317.
p-Ephrin-B1 (Y317) pAb detects endogenous levels of Ephrin-B1 protein only when phosphorylated at Tyr317.
Type: Primary
Antigen: p-Ephrin-B1
Clonality: Polyclonal
Clone: Y317
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité