Anti-p-FoxO4 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: T451]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS4687
BWRLBS4687EA 284 EUR InStock
BWRLBS4687
Anti-p-FoxO4 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: T451]
Anticorps
Synthetic phosphopeptide derived from human FoxO4 around the phosphorylation site of Threonine 451.
p-FoxO4 (T451) pAb detects endogenous levels of FoxO4 protein only when phosphorylated at Thr198.
Type: Primary
Antigen: p-FoxO4
Clonality: Polyclonal
Clone: T451
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité