Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-p-Kv1.3 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: Y187]

Fournisseur: Bioworld Technology
BS4701
BWRLBS4701EA 284 EUR InStock
BWRLBS4701
Anti-p-Kv1.3 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: Y187]
Anticorps
Synthetic phosphopeptide derived from human Kv1.3 around the phosphorylation site of Tyrosine 187.

p-Kv1.3 (Y187) pAb detects endogenous levels of human Kv1.3 protein only when phosphorylated at Tyr187. This antibody also detects endogenous levels of mouse and rat Kv3.1 protein when phosphorylated at the corresponding residues. This antibody also recognizes human HCG1642166 (isoform CRA_b) when phosphorylated at Tyr135.

Type: Primary
Antigen: p-Kv1.3
Clonality: Polyclonal
Clone: Y187
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité