Anti-p-RPS6 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: S235]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS4745
BWRLBS4745EA 284 EUR InStock
BWRLBS4745
Anti-p-RPS6 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: S235]
Anticorps
Synthetic phosphopeptide derived from human Ribosomal Protein S6 around the phosphorylation site of Serine 235.
p-Ribosomal Protein S6 (S235) pAb detects endogenous levels of Ribosomal Protein S6 protein only when phosphorylated at Ser235.
Type: Primary
Antigen: p-RPS6
Clonality: Polyclonal
Clone: S235
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité