Anti-p-eIF4E Rabbit Polyclonal Antibody [clone: S209]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS4748
BWRLBS4748EA 284 EUR InStock
BWRLBS4748
Anti-p-eIF4E Rabbit Polyclonal Antibody [clone: S209]
Anticorps
Synthetic phosphopeptide derived from human eIF4E around the phosphorylation site of Serine 209.
p-eIF4E (S209) pAb detects endogenous levels of eIF4E protein only when phosphorylated at Ser209.
Type: Primary
Antigen: p-eIF4E
Clonality: Polyclonal
Clone: S209
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité