Anti-p-Connexin 43 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: S367]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS4777
BWRLBS4777EA 284 EUR InStock
BWRLBS4777
Anti-p-Connexin 43 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: S367]
Anticorps
Synthetic phosphopeptide derived from human Connexin 43 around the phosphorylation site of Serine 367.
p-Connexin 43 (S367) pAb detects endogenous levels of Connexin 43 protein when phosphorylated at Ser367.
Type: Primary
Antigen: p-Connexin 43
Clonality: Polyclonal
Clone: S367
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité