Anti-p-PDLIM5 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: Y251]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS4820
BWRLBS4820EA 284 EUR InStock
BWRLBS4820
Anti-p-PDLIM5 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: Y251]
Anticorps
Synthetic phosphopeptide derived from human PDLIM5 around the phosphorylation site of Tyrosine 251.
p-PDLIM5 (Y251) pAb detects endogenous levels of PDLIM5 protein only when phosphorylated at Tyr251.
Type: Primary
Antigen: p-PDLIM5
Clonality: Polyclonal
Clone: Y251
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité