Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-p-GATA-1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: S142]

Fournisseur: Bioworld Technology
BS4840
BWRLBS4840EA 284 EUR InStock
BWRLBS4840
Anti-p-GATA-1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: S142]
Anticorps
Synthetic phosphopeptide derived from human GATA1 around the phosphorylation site of Serine 142.

p-GATA-1 (S142) pAb detects endogenous levels of GATA-1 protein when phosphorylated at Ser142.

Type: Primary
Antigen: p-GATA-1
Clonality: Polyclonal
Clone: S142
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité