Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-p-p27 Kip1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: T198]

Fournisseur: Bioworld Technology
BS4851
BWRLBS4851EA 284 EUR InStock
BWRLBS4851
Anti-p-p27 Kip1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: T198]
Anticorps
Synthetic phosphopeptide derived from human p27 Kip1 around the phosphorylation site of Threonine 198.

p-p27 Kip1 (T198) pAb detects endogenous levels of p27 Kip1 protein only when phosphorylated at Thr198.

Type: Primary
Antigen: p-p27 Kip1
Clonality: Polyclonal
Clone: T198
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité