Anti-ASK1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: S89]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS5554
BWRLBS5554EA 262 EUR InStock
BWRLBS5554
Anti-ASK1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: S89]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 56-102 of Human ASK1.
ASK1 (S89) pAb detects endogenous levels of ASK1 protein.
Type: Primary
Antigen: ASK1
Clonality: Polyclonal
Clone: S89
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité