Anti-HDAC1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: E427]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS5576
BWRLBS5576EA 262 EUR InStock
BWRLBS5576
Anti-HDAC1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: E427]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 398-446 of Human HDAC1.
HDAC1 (E427) pAb detects endogenous levels of HDAC1 protein.
Type: Primary
Antigen: HDAC1
Clonality: Polyclonal
Clone: E427
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité