Anti-HSD11B1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BS5588
BWRLBS5588EA 262 EUR InStock
BWRLBS5588
Anti-HSD11B1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 43-88 of Human HSD11B1.
HSD11B1 pAb detects endogenous levels of HSD11B1 protein.
Type: Primary
Antigen: HSD11B1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité