Anti-ABCG1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BS5596
BWRLBS5596EA 262 EUR InStock
BWRLBS5596
Anti-ABCG1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 633-678 of Human ABCG1.
ABCG1 pAb detects endogenous levels of ABCG1 protein.
Type: Primary
Antigen: ABCG1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité