Anti-ALS Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BS5607
BWRLBS5607EA 262 EUR InStock
BWRLBS5607
Anti-ALS Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 177-222 of Human ALS.
ALS pAb detects endogenous levels of ALS protein.
Type: Primary
Antigen: ALS
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité