Anti-SLC25A12 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BS5616
BWRLBS5616EA 262 EUR InStock
BWRLBS5616
Anti-SLC25A12 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 435-480 of Human SLC25A12.
SLC25A12 pAb detects endogenous levels of SLC25A12 protein.
Type: Primary
Antigen: SLC25A12
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité