Anti-CXADR Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BS5638
BWRLBS5638EA 262 EUR InStock
BWRLBS5638
Anti-CXADR Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 48-93 of Human CXADR.
CXADR pAb detects endogenous levels of CXADR protein.
Type: Primary
Antigen: CXADR
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité