Anti-CASP14 p10 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BS5643
BWRLBS5643EA 262 EUR InStock
BWRLBS5643
Anti-CASP14 p10 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 163-208 of Human Caspase 14.
Caspase 14 p10 pAb recognizes endogenous levels of total caspase-14 protein and the p10 subunit of mature caspase-14.
Type: Primary
Antigen: CASP14 p10
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité