Anti-LY75 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BS5653
BWRLBS5653EA 262 EUR InStock
BWRLBS5653
Anti-LY75 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 509-554 of Human LY75.
LY75 pAb detects endogenous levels of LY75 protein.
Type: Primary
Antigen: LY75
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité