Anti-CD206 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BS5654
BWRLBS5654EA 262 EUR InStock
BWRLBS5654
Anti-CD206 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 685-730 of Human CD206.
CD206 pAb detects endogenous levels of CD206 protein.
Type: Primary
Antigen: CD206
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité