Anti-CD32-C Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BS5656
BWRLBS5656EA 262 EUR InStock
BWRLBS5656
Anti-CD32-C Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 278-323 of Human CD32-C.
CD32-C pAb detects endogenous levels of CD32-C protein.
Type: Primary
Antigen: CD32-C
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité