Anti-CD58 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BS5657
BWRLBS5657EA 262 EUR InStock
BWRLBS5657
Anti-CD58 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 78-123 of Human CD58.
CD58 pAb detects endogenous levels of CD58 protein.
Type: Primary
Antigen: CD58
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité