Anti-CHP2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BS5661
BWRLBS5661EA 262 EUR InStock
BWRLBS5661
Anti-CHP2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 146-191 of Human CHP2.
CHP2 pAb detects endogenous levels of CHP2 protein.
Type: Primary
Antigen: CHP2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité