Anti-CHST1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BS5662
BWRLBS5662EA 262 EUR InStock
BWRLBS5662
Anti-CHST1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 126-171 of Human CHST1.
CHST1 pAb detects endogenous levels of CHST1 protein.
Type: Primary
Antigen: CHST1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité