Anti-CLCNKA Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BS5665
BWRLBS5665EA 262 EUR InStock
BWRLBS5665
Anti-CLCNKA Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 626-671 of Human CLCNKA.
CLCNKA pAb detects endogenous levels of CLCNKA protein.
Type: Primary
Antigen: CLCNKA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité