Anti-SLC28A2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BS5670
BWRLBS5670EA 262 EUR InStock
BWRLBS5670
Anti-SLC28A2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 417-462 of Human SLC28A2.
SLC28A2 pAb detects endogenous levels of SLC28A2 protein.
Type: Primary
Antigen: SLC28A2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité