Anti-CPN2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BS5676
BWRLBS5676EA 262 EUR InStock
BWRLBS5676
Anti-CPN2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to the 490-535 of Human CPN2.
CPN2 pAb detects endogenous levels of Carboxypeptidase N regulatory subunit protein.
Type: Primary
Antigen: CPN2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité