Anti-CYP11A1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BS5680
BWRLBS5680EA 262 EUR InStock
BWRLBS5680
Anti-CYP11A1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 457-502 of Human CYP11A1.
CYP11A1 pAb detects endogenous levels of CYP11A1 protein.
Type: Primary
Antigen: CYP11A1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité