Anti-CYP2E1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BS5686
BWRLBS5686EA 262 EUR InStock
BWRLBS5686
Anti-CYP2E1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to the 411-456 of Human CYP2E1.
CYP2E1 pAb detects endogenous levels of CYP2E1 protein.
Type: Primary
Antigen: CYP2E1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité