Anti-FSHR Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BS5724
BWRLBS5724EA 262 EUR InStock
BWRLBS5724
Anti-FSHR Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 330-375 of Human FSHR.
FSHR pAb detects endogenous levels of FSHR protein.
Type: Primary
Antigen: FSHR
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité