Anti-GK Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BS5733
BWRLBS5733EA 262 EUR InStock
BWRLBS5733
Anti-GK Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 500-545 of Human GK.
GK pAb detects endogenous levels of GK protein.
Type: Primary
Antigen: GK
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité