Anti-GPR105 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BS5738
BWRLBS5738EA 262 EUR InStock
BWRLBS5738
Anti-GPR105 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 197-242 of Human GPR105.
GPR105 pAb detects endogenous levels of GPR105 protein.
Type: Primary
Antigen: GPR105
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité