Anti-GPR18 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BS5744
BWRLBS5744EA 262 EUR InStock
BWRLBS5744
Anti-GPR18 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 239-284 of Human GPR18.
GPR18 pAb detects endogenous levels of GPR18 protein.
Type: Primary
Antigen: GPR18
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité