Anti-ICAM-2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BS5761
BWRLBS5761EA 262 EUR InStock
BWRLBS5761
Anti-ICAM-2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 198-243 of Human ICAM-2.
ICAM-2 pAb detects endogenous levels of ICAM-2 protein.
Type: Primary
Antigen: ICAM-2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité