Anti-KIF4A Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BS5774
BWRLBS5774EA 262 EUR InStock
BWRLBS5774
Anti-KIF4A Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 1187-1232 of Human KIF4A.
KIF4A pAb detects endogenous levels of KIF4A protein.
Type: Primary
Antigen: KIF4A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité