Anti-MAD2L1BP Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BS5788
BWRLBS5788EA 262 EUR InStock
BWRLBS5788
Anti-MAD2L1BP Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 40-85 of Human MAD2L1BP.
MAD2L1BP pAb detects endogenous levels of MAD2L1-binding protein protein.
Type: Primary
Antigen: MAD2L1BP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité