Anti-ZNF801 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BS5792
BWRLBS5792EA 262 EUR InStock
BWRLBS5792
Anti-ZNF801 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 201-246 of Human ZNF801.
ZNF801 pAb detects endogenous levels of ZNF801 protein.
Type: Primary
Antigen: ZNF801
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité