Anti-SERPINB7 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BS5794
BWRLBS5794EA 262 EUR InStock
BWRLBS5794
Anti-SERPINB7 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 157-202 of Human SERPINB7.
SERPINB7 pAb detects endogenous levels of SERPINB7 protein.
Type: Primary
Antigen: SERPINB7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité