Anti-MPP10 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BS5799
BWRLBS5799EA 262 EUR InStock
BWRLBS5799
Anti-MPP10 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 126-171 of Human MPP10.
MPP10 pAb detects endogenous levels of MPP10 protein.
Type: Primary
Antigen: MPP10
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité