Anti-MTERF Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BS5804
BWRLBS5804EA 262 EUR InStock
BWRLBS5804
Anti-MTERF Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 311-356 of Human MTERF.
MTERF pAb detects endogenous levels of MTERF protein.
Type: Primary
Antigen: MTERF
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité